Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SDS-PAGE Sample Prep Kit
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le kit de préparation d’échantillons SDS-PAGE Thermo Scientific™ Pierce élimine rapidement et facilement les niveaux élevés de sels, de dénaturants, de détergents et d’autres composants tampons qui interfèrent avec l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide des protéines.
Points clés :
Élimine les artefacts de gel causés par des contaminants incompatibles : élimine les colorants, les agents réducteurs, les détergents, les sucres, le glycérol, la guanidine, l’urée et le sulfate d’ammonium afin de fournir des résultats reproductibles par analyse SDS-PAGE
Compatible avec le dosage des protéines BCA : permet la quantification des protéines de l’échantillon traité avant le chargement du gel
Enrichit les solutions de protéines diluées : concentre les échantillons de protéines pour l’analyse SDS-PAGE par six en moins de 20 minutes
Puissant et flexible : traite 2 à 350 μl d’échantillon contenant jusqu’à 70 μg de protéines ; récupération de 75 à 85 % de la protéine totale dans 50 μl de tampon d’élution
Kit complet et pratique : comprend la résine PAGEprep, le DMSO, les cuvettes de centrifugation et le tampon de chargement d’échantillons
-
Comprend :
Suspension en résine PAGEprep, solution DMSO, tampon d’élution, tampon d’échantillon, coupelles de centrifugation et tubes de prélèvement
-
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Lors de la réception du kit, le stocker à température ambiante. |
| Tampon | Tampons de chargement des échantillons |
| Type de gel | SDS-PAGE |
| Type de produit | Kit de préparation d’échantillons SDS-PAGE |
| Compatibilité du gel | Gels SDS-PAGE |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 50 réactions |
Sécurité et traitement
- Pierce SDS-PAGE Sample Prep Kit
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Kieselguhr, calcined