Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SMCC
Code produit. 15890853 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mg
10 x 1 mg
Conditionnement:
10 pièces
50mg
Code produit. 15890853
Marque: Thermo Scientific™ A35394
Format No-Weigh™
Le SMCC Pierce Thermo Scientific™ est un réticulateur amine-à-sulfhydryle qui contient des groupes réactifs d’esters de NHS et de maléimides aux extrémités opposées d’un bras espaceur cyclohexane stabilisant de longueur moyenne (8,3 Ås).
Les produits Thermo Scientific No-Weigh sont des réactifs spéciaux fournis dans un format pré-aliquoté. L’emballage pré-pesé permet d’éviter la perte de réactivité et la contamination des réactifs au fil du temps en minimisant les ouvertures et fermetures répétitives du flacon. Ce format permet l’utilisation d’un flacon de réactif frais à chaque fois, éliminant ainsi les tracas liés à la pesée de petites quantités de réactifs et réduisant les préoccupations quant à la stabilité des réactifs.
  • Groupes réactifs : Ester NHS et maléimide
  • Réactif envers : groupes amino et sulfhydryle
  • Non clivable
  • Insoluble dans l’eau (dissoudre d’abord dans le DMF ou le DMSO) ; comparer au Sulfo-SMCC
  • Le réactif cristallin et d’une grande pureté permet de créer des dérivés activés par maléimide de grande pureté
  • Le pont de cyclohexane confère une stabilité accrue au groupe maléimide, ce qui fait de SMCC un agent de réticulation idéal pour l’activation des protéines par le maléimide. Les groupes de maléimides sont stables pendant 64 heures dans un tampon de phosphate de sodium 0,1 M, de pH 7 à 4°C.
Applications :
  • Marquage enzymatique des anticorps - la spécificité des enzymes et des anticorps peut être conservée
  • Création de bioconjugués spécifiques via des réactions de réticulation en une ou deux étapes
  • Création de protéines porteuses réactives aux sulfhydryles et activées au maléimide pour le couplage des haptènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Sulfhydryle
Cleavable Par Thiols
Poids moléculaire 334,32
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 8,3 Å
Contenu et stockage Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C.
Perméabilité cellulaire Oui
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits No-Weigh, Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Maléimide, ester NHS
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Poudre
Quantité 10 x 1 mg
Solubilité DMF, DMSO
Format Étalon, à usage unique
Hydrosoluble Non
Type de produit Réticulateur