Learn More
Thermo Scientific™ Streptavidine Pierce™
La streptavidine recombinante purifiée permet la détection d’anticorps biotinylés et d’autres sondes dans diverses méthodes de test standard, notamment le transfert Western, l’ELISA, l’immunohistochimie et l’imagerie de fluorescence.
Marque: Thermo Scientific™ 21135
1333.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21979" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.28
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- La streptavidine purifiée est fournie lyophilisée dans un tampon à base de phosphate pour une reconstitution immédiate avec de l’eau
- La streptavidine est une protéine de liaison à la biotine, isolée à l’origine à partir de Streptomyces avidinii
- Les produits Pierce™ à base de streptavidine utilisent une forme recombinante de streptavidine avec une masse de 53 000 Da et un point isoélectrique (pI) quasi-neutre
- La streptavidine est une protéine tétramérique, dont chaque sous-unité se lie à une molécule de biotine avec une affinité similaire à celle de l’avidine
- Le chlorure de guanidinium dissocie l’avidine et la streptavidine en sous-unités, mais la streptavidine est plus résistante à la dissociation
- Applications : ELISA (dépendant du dosage), transfert Western (dépendant du dosage)
Spécification
Non conjugué(e) | |
Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, dans la plage de températures suivante : 2 à 8°C. | |
Pierce™ | |
Biotine |
100 mg | |
Pleine | |
Conjugué de streptavidine (fluorescent) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.