Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-EMCS (N-ε-maleimidocaproyl-oxysulfosuccinimide ester)
Code produit. 11801285 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
Code produit. 11801285
Marque: Thermo Scientific™ 22307
Réticulez les amines aux sulfhydryles à l’aide de cet agent de réticulation hydrosoluble de longueur moyenne composé de groupes sulfo-NHS-ester et maléimide aux extrémités d’un bras espaceur à 8 atomes (9,4 A).
Le sulfo-EMCS Thermo Scientific™ Pierce est un agent de réticulation amine-sulfhydryle soluble dans l’eau qui contient des groupes réactifs ester NHS et maléimide aux extrémités opposées d’un bras espaceur de longueur moyenne (9,4 Ås).
Points clés :
  • Hydrosoluble
  • Clivable au pH 8,5 à l’aide d’hydroxylamine et de chaleur
  • Le lactate déshydrogénase a conservé 60 % de son activité après réticulation réversible
  • Groupes réactifs : esters sulfo-NHS (homobifonctionnels)
  • Réactif vers : groupes amino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Sulfhydryle
Cleavable Non
Description Sulfo-EMCS
Poids moléculaire 410,33
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 9,4 Å
Contenu et stockage Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C.
Perméabilité cellulaire Non
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Maléimide, ester Sulfo-NHS
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Poudre
Quantité 50 mg
Solubilité Eau
Format Étalon
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur