Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SHPP (Water-Soluble Bolton-Hunter Reagent)
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Description
Le sulfo-SHPP Thermo Scientific Pierce™ (réactif Bolton-Hunter hydrosoluble), conjugue les groupes fonctionnels de type tyrosine aux amines primaires afin d’augmenter le nombre de groupes tyrosyle qui peuvent être iodés par des procédures de marquage à l’iode 125.
Points clés :
- Imperméable aux membranes
- Idéal pour le radiomarquage sélectif des protéines de surface des cellules
Spécification
Spécification
| Type de produit | Sulfo-SHPP |
| Quantité | 100 mg |
| Contenu et stockage | À réception, conservez à -20°C. Le produit est expédié à température ambiante. |
| Gamme de produits | Pierce |
| Perméabilité cellulaire | Imperméant aux cellules |
| Réactivité chimique | Amine |
| Groupement de réactifs | Ester actif, ester de succinimidyl, ester sulfo-NHS |
| Solubilité | DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau |
| Marqueur ou colorant | Iode-125 |
| Entretoise | Court |
| Afficher plus |