Learn More
Thermo Scientific™ Acide trifluoroacétique (TFA) Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’acide trifluoroacétique (TFA) Pierce de Thermo Scientific™ est fabriqué et testé pour répondre à des spécifications strictes qui garantissent des performances supérieures pour une utilisation en tant qu’agent d’appariement d’ions lors des séparations de peptides en phase inverse.
Pour les séparations de peptides complexes, la clé du succès peut être de varier la sélectivité. Varier la composition de la phase mobile sur la même colonne peut modifier la sélectivité de manière suffisante pour résoudre les problèmes de séparation des peptides qui se chevaucheraient en temps normal. La concentration en TFA est généralement égale à 0,1 % pour la HPLC en phase inverse des peptides. Pour les séparations reproductibles d’un cycle à un autre ou d’un laboratoire à un autre, il est essentiel que les concentrations soient les mêmes.
Points clés :
- Pureté : Le TFA >99,5 % et une clarté exceptionnelle permettent la détection sensible et non destructive de peptides à de faibles longueurs d’onde UV
- Conditionnement de haute performance : Conditionné sous azote dans un verre ambré avec des bouchons en fluorocarbone revêtus de TFE protecteur qui garantissent l’intégrité du TFA
- Différents formats disponibles pour plus de commodité : Les ampoules de 1 ml peuvent servir à la préparation de 1 L de 0,1 % p/v de solution TFA pour la phase mobile en chromatographie en phase inverse, en seulement quelques instants
Informations de commande :
La X dans le tableau de commande indique que des frais pour expédition dangereuse sont appliqués.
Informations sur la commande
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
Spécification
Spécification
| Note relative au nom | Trifluoroacetic Acid (TFA) |
| CAS | 76-05-01 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 114.02 |
| Pourcentage de pureté | 99.5% (TFA) |
| Quantité | 100 g |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
- Trifluoroacetic Acid, Sequanal Grade (TFA), 100 gm
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H331-Toxique par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Trifluoroacetic acid