Learn More
Thermo Scientific™ Acide trifluoroacétique (TFA) Pierce™
Code produit 11875825 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
10 x 1 g
10 x 1 ml
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100g
10mL
500mL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11875825 500 mL 500mL
11808223 10 x 1 ml 10mL
10270594 10 x 1 ml 10mL
11501084 10 x 1 g 10 pièces
10762735 10 x 1 g 10 pièces
10628494 100 g 100g
11511084 100 g 1 pièce
13416806 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11875825 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 28901
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Flacons de TFA liquide pur à 99.5 % (masse moléculaire 114.02, CAS 76-05-01) (vendu au poids) ; pour une utilisation en HPLC comme agent d’appariement d’ions lors des séparations de peptides en phase inverse.
L’acide trifluoroacétique (TFA) Pierce de Thermo Scientific™ est fabriqué et testé pour répondre à des spécifications strictes qui garantissent des performances supérieures pour une utilisation en tant qu’agent d’appariement d’ions lors des séparations de peptides en phase inverse.
Pour les séparations de peptides complexes, la clé du succès peut être de varier la sélectivité. Varier la composition de la phase mobile sur la même colonne peut modifier la sélectivité de manière suffisante pour résoudre les problèmes de séparation des peptides qui se chevaucheraient en temps normal. La concentration en TFA est généralement égale à 0,1 % pour la HPLC en phase inverse des peptides. Pour les séparations reproductibles d’un cycle à un autre ou d’un laboratoire à un autre, il est essentiel que les concentrations soient les mêmes.
Points clés :
  • Pureté : Le TFA >99,5 % et une clarté exceptionnelle permettent la détection sensible et non destructive de peptides à de faibles longueurs d’onde UV
  • Conditionnement de haute performance : Conditionné sous azote dans un verre ambré avec des bouchons en fluorocarbone revêtus de TFE protecteur qui garantissent l’intégrité du TFA
  • Différents formats disponibles pour plus de commodité : Les ampoules de 1 ml peuvent servir à la préparation de 1 L de 0,1 % p/v de solution TFA pour la phase mobile en chromatographie en phase inverse, en seulement quelques instants
Informations de commande :
La X dans le tableau de commande indique que des frais pour expédition dangereuse sont appliqués.
Informations sur la commande
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Note relative au nom Trifluoroacetic Acid (TFA)
CAS 76-05-01
Poids moléculaire (g/mol) 114.02
Pourcentage de pureté 99.5% (TFA)
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluoroacetic Acid, Sequanal Grade (TFA), 500 ml
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P315-Consulter immédiatement un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid