Learn More
Thermo Scientific™ Tris/EDTA
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 litre
Conditionnement:
1L
Description
La solution Tris-EDTA (TE) Pierce Thermo Scientific™ est un réactif stérile pour la purification et le stockage de l'ADN.
Informations complémentaires et commande en ligne
La solution Thermo Scientific Pierce Tris-EDTA (TE) est un tampon stérile (pH 8,0) préparé à partir de réactifs hautement purifiés et exempt d’activité DNase pour la purification et le stockage de l’ADN.
Points clés :
- Préparé avec les produits chimiques de qualité supérieure dans de l’eau spécialement purifiée traitée pour éliminer les particules, les sels, les métaux traces dissous, les composés organiques et les micro-organismes
- Stérilisés à l’autoclave et exempts de contamination par DNase
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes : 20 à 25°C. |
| pH | pH 8 |
| Type de produit | Tris/EDTA |
| Quantité | 1 litre |
| Forme | Liquide |