Learn More
Thermo Scientific™ TRITC (5/6-tetramethyl-rhodamine isothiocyanate), mixed isomer
Code produit. 11809370 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 11809370
Marque: Thermo Scientific™ 46112
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Marquez les anticorps, protéines et autres molécules pour l’imagerie de fluorescence (par ex. : 546; em 572-615) à l’aide de ces dérivés activés du colorant rhodamine fluorescent rouge.
Les réactifs et kits de marquage pour TRITC et rhodamine Thermo Scientific™ sont des dérivés à haute performance du colorant de rhodamine, activés pour un marquage facile et fiable des anticorps, des protéines et d’autres molécules à utiliser comme sondes fluorescentes.
Les colorants de rhodamine sont utilisés dans la microscopie par fluorescence, la cytométrie en flux et les dosages basés sur l’immunofluorescence tels que le transfert de Western et l’ELISA. La TRITC, la rhodamine NHS et le chlorure de sulfonyle Texas Red™ réagissent vis-à-vis des groupes d’amines primaires sur les protéines, les peptides et d’autres biomolécules. Les colorants rhodamine sont souvent un mélange d’isomères associés à des groupes réactifs fixés aux positions 5 et 6 de l’anneau inférieur. Les propriétés de ces isomères sont indiscernables en termes de spectres d’excitation et d’émission et pour les applications protéiques, il n’est pas nécessaire d’isoler un isomère spécifique. L’isomère simple est utilisé dans des techniques de séparation à haute résolution telles que le séquençage et l’électrophorèse capillaire.
Points clés :
  • Marquage et purification de l’anticorps en une heure environ. Marquage efficace des anticorps et d’autres protéines purifiées sur les amines primaires (chaînes latérales de lysine). Le protocole standard permet d’obtenir des anticorps avec d’excellents rapports colorant-protéine pour une activité et une fluorescence optimales. Fluors à usage unique : aucun besoin de peser de minuscules quantités de poudre. Les kits contiennent des flacons de réactifs à usage unique. Purification efficace et élimination des colorants non réactionnels avec une excellente récupération protéique
Comprend :
Kit de marquage d’anticorps NHS-Rhodamine (N° 53031)
NHS-Rhodamine, 3 flacons ; Tampon de borate, 1 ml ; Résine de purification, 5 ml ; Colonnes de centrifugation, 6 colonnes chaque ; Tubes de prélèvement, 12 tubes chaque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pierce TRITC
Quantité 10 mg
Type de produit TRITC
Solubilité DMF (diméthylformamide)
Contenu et stockage Stockage :Dès réception, conserver à -20°C.Le produit est expédié à température ambiante.Conserver le colorant fluorescent dans un sachet aluminium avec du dessiccant pour le protéger de la lumière et de l’humidité.
Réactivité chimique Amine
Groupement de réactifs Isothiocyanate
Marqueur ou colorant Isomères de rhodamine, TMR (tétraméthylrhodamine), isomères de TRITC
Type d’étiquette Colorants classiques
Gamme de produits Pierce
Émission 575
Excitation 552