Learn More
Thermo Scientific™ Mélange de trypsine/protéase Lys-C Pierce™, qualité MS
Code produit. 15255753 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 x 20 μl
100 μg
10 μg
1 x 100 μg
20 μg
2 μlitres
4 x 25 μl
5 x 10 μl
5 x 100 μg
5 x 20 μg
Type de produit:
Indicateur de digestion
Mélange trypsine/protéase Lys-C
Protéase
Protéase de trypsine
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
20µg
2µg
4 pièces
5 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Type de produit unitSize
15255753 1 x 100 μg Protéase de trypsine 100µg
11844201 2 μlitres Protéase 2µg
11874201 4 x 25 μl Protéase 4 pièces
13474219 10 μg Indicateur de digestion 10µg
11854201 5 x 10 μl Protéase 5 pièces
13474189 1 mg Protéase de trypsine 1mg
15978006 20 μg Mélange trypsine/protéase Lys-C 20µg
15956915 5 x 20 μg Mélange trypsine/protéase Lys-C 5 pièces
16376562 100 μg Mélange trypsine/protéase Lys-C 100µg
11834201 1 x 20 μl Protéase 20µg
15561995 100 μg Protéase 100µg
13464189 5 x 20 μg Protéase de trypsine 5 pièces
13454189 5 x 100 μg Protéase de trypsine 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit. 15255753 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 90305
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS-Grade est un mélange sérine endoprotéinase de classe spectrométrie de masse (MS) de la trypsine et LysC qui peut être utilisé pour la digestion simultanée des protéines pour une digestion plus efficace qu’avec la trypsine seule.
La caractérisation, l’identification et la quantification des protéines par MS commencent par une digestion efficace et reproductible des protéines. Les protéases spécifiques à une séquence sont utilisées pour cliver les protéines en fragments plus petits ou peptides. La trypsine est la protéase de choix pour la digestion des protéines. Cependant, la digestion séparée ou séquentielle avec des protéases alternatives peut améliorer la couverture des séquences de protéines individuelles, ou générer des séquences peptidiques uniques pour différentes applications MS.
La protéase de la trypsine Pierce, de qualité MS, est une protéase à sérine dérivée d’extraits pancréatiques porcins. L’enzyme est traitée au TPCK afin d’éliminer l’activité chymotryptique et méthylée et ainsi améliorer la stabilité lors de la digestion des protéines. Cette trypsine modifiée de niveau spectrométrie de masse est ensuite de nouveau purifiée, lyophilisée dans des flacons en verre et conditionnée dans des formats de remplissage pratiques de 5 x 20 μg, 5 x 100 μg et 1 mg.
Points clés :
  • Une sélectivité exceptionnelle – clivage du côté carboxyle des résidus de lysine et d’arginine avec une spécificité supérieure à 95 %
  • Pureté élevée – aucune activité de chymotrypsine détectable
  • Stabilité améliorée – modifiée et lyophilisée pour une activité autolytique réduite
  • Économique – disponible dans des formats de remplissage plus importants qui sont plus rentables
Recommandées dans les cas suivants :
  • Digestion en gel des protéines à partir de gels 1–D ou 2–D
  • Digestion tryptique en solution des protéines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Protéase de trypsine
Gamme de produits Pierce
Contenu et stockage À la réception, conserver à -20°C dans un congélateur sans dégivrage. Les produits sont livrés avec de la glace.
Conditions d’expédition Products are shipped with ice.
Matériau de départ Échantillons de protéines, lysat cellulaire
Type de produit final Peptide
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Digestion des protéines
Quantité 1 x 100 μg
Qualité MS
Forme Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mass Spectrometry Grade Proteases
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P404-Stocker dans un récipient fermé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Trypsin