Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Ubiquitin Enrichment Kit
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le kit d’enrichissement à l’ubiquitine Thermo Scientific™ Pierce facilite l’isolement des conjugués protéiques de polyubiquitine à partir de cellules et d’échantillons de tissus cultivés.
Points clés :
Rapide : temps opérateur inférieur à 45 minutes
Complet : comprend tous les réactifs nécessaires à l’enrichissement protéique modifié par l’ubiquitine à partir de cellules et d’échantillons de tissus cultivés, ainsi que le sérum d’anticorps anti-ubiquitine pour l’analyse par transfert Western
Flexible : l’incubation des échantillons pouvant aller de deux heures à une nuit entière permet de terminer le dosage en plusieurs heures ou en moins de 30 minutes après une incubation de nuit
Robuste : compatible avec tous les produits de lyse cellulaire Thermo Scientific Pierce et les formulations RIPA standard
Format à échantillons multiples : traite facilement 1 à 15 échantillons simultanément
Comprend :
Résine d’affinité à la polyubiquitine (300 μl), bloc salin tamponné au Tris, colonnes et accessoires de centrifugation, contrôle positif de la polyubiquitine et anti-ubiquitine dans l’antisérum de lapin
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Suffisant pour : Enrichissement des protéines polyubiquitinées à partir de 15 échantillons de lysat, contenant chacun 0,15 mg de protéine totale • Contrôle positif (1000X) à la polyubiquitine, 50 µl (conserver à -20°C) • Anticorps anti-ubiquitine (antisérum de lapin), 5 µl (conserver à -20°C) • Suspension de résine d’affinité à la polyubiquitine, 300 µl (conserver à 4°C, ne pas congeler) • Bloc TBS (pour 500 ml), 1 bloc (conserver à 4°C) • Colonnes et accessoires de centrifugation, 18 colonnes (conserver à 4°C) |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 1 kit |
| Cible | Protéines polyubiquitinées |
| Type | Kit d’enrichissement à l’ubiquitine |
| Phase stationnaire | Ligand propriétaire |
| Suffisant pour | 15 réactions |
| Format | Kit, microcentrifugeuse, colonne de centrifugation |
| Type de colonne | Affinité, résine d’agarose |
Sécurité et traitement
- Pierce Ubiquitin Enrichment Kit
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium chloride, trometamol