Learn More
Thermo Scientific™ Nucléase universelle Pierce™ pour lyse cellulaire
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Thermo Scientific Pierce Universal Nuclease for Cell Lysis is an endonuclease that is ideal for a wide variety of applications where complete digestion of nucleic acids is needed when preparing cell lysates.
La nucléase universelle Pierce utilisée pour la lyse cellulaire est une endonucléase génétiquement modifiée de Serratia marcescens. L’enzyme est produite et purifiée à partir d’E. coli et se compose de deux sous-unités identiques de 30 kDa avec deux ponts de disulfure critiques. Cette endonucléase indifférenciée dégrade l’ADN et l’ARN simple brin, double brin, linéaire et circulaire et est efficace à des températures et à des pH très variables. Cette enzyme possède une activité spécifique très élevée (100 fois supérieure à celle de la DNase I) et une stabilité thermique supérieure aux autres nucléases. La nucléase universelle Pierce est une enzyme pure à ≥99 %, exempte de toute activité protéasique mesurable et fournie à une concentration de 250 U/μl. La nucléase Pierce Universal utilisée pour la lyse cellulaire est identique en termes de performances à la nucléase Benzonase™ d’EMD Merck™.
Points clés :
- Large spectre – dégrade toutes les formes d’ADN et d’ARN
- Enzyme de la plus haute qualité – nucléase pure à 99 % minimum, selon les résultats de SDS-PAGE
- Activité robuste – 100 fois supérieure à l’activité spécifique de la DNase I
- Polyvalente – peut être utilisée avec de nombreux réactifs de lyse cellulaire
Recommandé dans les cas suivants :
À utiliser avec les réactifs de lyse cellulaire B-PER, Y-PER, d’autres réactifs commerciaux et/ou avec une rupture mécanique pour réduire la viscosité dans les extraits protéiques ; Retirer l’ADN et l’ARN des préparations protéiques recombinantes avant le traitement en aval
Conditions de stockage
À conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’abri de la lumière directe du soleil
Spécification
Spécification
| Formule | Au moins 99 % d’enzyme pure à 250 U/ul dans 50 % de glycérol (v/v), 20 mM de NaCl, 2 mM de MgCl2, 20 mM de Tris, pH 8,0 |
| Description | Nucléase universelle Pierce pour lyse cellulaire |
| Type de produit | Nucléase universelle |
| Contenu et stockage | À conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’abri de la lumière directe du soleil. |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | Pierce |
| Type de réactif | Enzyme pour lyse cellulaire |
| Enzymes | Nucléase |
| Suffisant pour | 200 ml de lysat |
| Quantité | 5 kU |