Learn More
STEMCELL Technologies Pifithrin-mu
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
Description
- Pifithrin-mu (PFT-μ) is an inhibitor of p53-mediated apoptosis, preventing p53 binding to Bcl-xL and Bcl-2 at the mitochondrial surface, without affecting p53 transactivational activities (Strom et al.) In vitro, PFT-μ binds both p53 (Kd = 0.82 mM) and Bcl-xL (Kd = 0.80 mM; Hagn et al.)
- In combination with Rho-associated coiled-coil containing protein kinase (ROCK) inhibitor Y-27632, improves cell recovery after cryopreservation (Xu et al.)
- Inhibits DNA damage-induced apoptosis in human embryonic stem cells (Qin et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 64984-31-2 |
| Synonyme | 2-Phenylethynesulfonamide; PFT-μ; Pifithrin-μ |
| Quantité | 50 mg |
| Formule moléculaire | C8H7NO2S |
| Pureté | ≥98% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.