Learn More
Buerkle™ Lance pigmentaire
Lance pigmentaire pour échantillonner les pigments, les pâtes et les produits en vrac agglomérés.
311.00€ - 600.00€
Spécification
Type de produit | Lance à pigment |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (V4A, AISI 316) |
Autoclavable | Autoclavable |
Certifications/Conformité | DIN |
À utiliser avec (application) | Idéal pour les pâtes, les pigments et les produits en vrac agglomérés |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11856403
|
Buerkle™
5369-0310 |
85 mL |
311.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11846403
|
Buerkle™
5369-0300 |
145 mL |
337.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11876403
|
Buerkle™
5369-0610 |
179 mL |
446.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11896403
|
Buerkle™
5369-0910 |
273 mL |
600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11866403
|
Buerkle™
5369-0600 |
312 mL |
411.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11886403
|
Buerkle™
5369-0900 |
480 mL |
555.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec flûte mi-ouverte (50 %), pour produits à forte adhérence
- Avec flûte ouverte qu’un quart (25 %), pour produits à forte adhérence
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Ø 30 mm
Spécification
Lance à pigment | |
Autoclavable | |
Idéal pour les pâtes, les pigments et les produits en vrac agglomérés |
Acier inoxydable (V4A, AISI 316) | |
DIN |