Description
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human pIgR.
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 62.5 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 62.5-4000 pg/mL |
| Doser | Sandwich ELISA |
| Conjugué | HRP |
| Type de produit | Antibody Pairs |
| Spécificité | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human pIgR. |
| Espèces cibles | Human |
| À utiliser avec (application) | ELISA sandwich |
| Alias de gène | FLJ22667, hepatocellular carcinoma associated protein TB6, Hepatocellular carcinoma-associated protein TB6, MGC125361, MGC125362, PIgR, Poly-Ig receptor, polymeric immunoglobulin receptor |
| Identification génétique (Entrez) | 5284 |
| Afficher plus |