Learn More
Chlorhydrate de pilocarpine, Mikromol™
Code produit 18062000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18062000 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18062000 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0338.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de pilocarpine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Pilocarpine Hydrochloride
CAS 54-71-7
Noms d’analytes ou de composants Pilocarpine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H16 N2 O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Pilocarpine Hydrochloride, (3S,4R)-3-Ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-2(3H)-furanone monohydrochloride, (3S-cis)-3-Ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-2(3H)-furanone monohydrochloride, Pilocarpine monohydrochloride, (+)-Pilocarpine hydrochloride, Adsorbocarpine, Almocarpine, Isopto Carpine, NSC 5746, Pilocar SMP, Pilocarpal, Pilocarpine chloride, Pilocarpine hydrochloride, Pilocarpine muriate, Pilocarpinium chloride, Pilocel, Pilovisc, Salagen, Vistacarpin N
Formule InChI InChI=1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
SMILES Cl.CC[C@H]1[C@@H](Cc2cncn2C)COC1=O
Nom IUPAC (3S,4R)-3-éthyl-4-[(3-méthylimidazol-4-yl)méthyl]oxolan-2-one ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 244.72
Quantité 250 mg
Poids de la formule 244,0979 g/mol