Learn More
Pim1/AKK1-IN-1, MedChemExpress
Code produit. 16493898
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16493898
Marque: Medchem Express HY10371
MedChemExpress Pim1/AKK1-IN-1 is a potent multi-kinase inhibitor with Kd values of 35 nM/53 nM/75 nM/380 nM for Pim1/AKK1/MST2/LKB1 respectively, and also inhibits MPSK1 and TNIK.
Pim1/AKK1-IN-1 is a potent multi-kinase inhibitor with Kd values of 35 nM/53 nM/75 nM/380 nM for Pim1/AKK1/MST2/LKB1 respectively, and also inhibits MPSK1 and TNIK.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pim1/AKK1-IN-1
CAS 1093222-27-5
Couleur Gris
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H13N5O
Quantité 10 mg
Synonyme LKB1/AAK1 dual inhibitor
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (147.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC=C(C2=CN=C3C(C(NC(C4=CC=CN=C4)=O)=CN3)=C2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 339.35
Poids de la formule 339.35
Pourcentage de pureté 98.2%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.