Learn More
Pimavansérine, Mikromol™
Code produit 30050308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050308 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050308 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3578.01
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Pimavansérine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pimavanserin
CAS 706779-91-1
Noms d’analytes ou de composants Pimavanserin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C25 H34 F N3 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme N-[(4-Fluorophenyl)methyl]-N-(1-methyl-4-piperidinyl)-N'-[[4-(2-methylpropoxy)phenyl]methyl]-urea, N-(4-Fluorobenzyl)-N-(1-methylpiperidin-4-yl)-N'-[[4-(2-methylpropyloxy)phenyl]methyl]carbamide, Pimavanserin
Formule InChI InChI=1S/C25H34FN3O2/c1-19(2)18-31-24-10-6-20(7-11-24)16-27-25(30)29(23-12-14-28(3)15-13-23)17-21-4-8-22(26)9-5-21/h4-11,19,23H,12-18H2,1-3H3,(H,27,30)
SMILES CC(C)COc1ccc(CNC(=O)N(Cc2ccc(F)cc2)C3CCN(C)CC3)cc1
Nom IUPAC 1-[(4-fluorophényl)méthyl]-1-(1-méthylpipéridine-4-yl)-3-[[4-(2-méthylpropoxy)phényl]méthyl]urée
Poids moléculaire (g/mol) 427.55
Quantité 100 mg
Poids de la formule 427,2635 g/mol