Learn More
Acide pimélique, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11478407
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11478407
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18495.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 111-16-0 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
Pimelic acid derivatives are involved in the biosynthesis of the amino acid called lysine. It is applied as a precursor to many polyesters and polyamides. It is the final member of the mnemonic used to aid recollection of the order of the first six dicarboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les dérivés de l’acide pimélique sont impliqués dans la biosynthèse de l’acide aminé appelé lysine. Ce composé est appliqué comme précurseur de nombreux polyesters et polyamides. C’est le dernier membre du mnémonique utilisé pour faciliter la récupération de l’ordre des six premiers acides dicarboxyliques.
Solubilité
Soluble dans l’eau. La solubilité dans le méthanol est presque transparente.
Remarques
Tenir à l’écart des agents oxydants et de la lumière. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-16-0
Formule moléculaire C7H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Numéro MDL MFCD00004425
Clé InChI WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pimelic acid, 1,5-pentanedicarboxylic acid, pileric acid, heptandioic acid, heptane-1,7-dioic acid, pimelate, 6-carboxyhexanoate, 6-carboxyhexanoic acid, 1,7-heptanedioic acid, unii-bzq96wx25f
CID PubChem 385
ChEBI CHEBI:30531
Nom IUPAC Acide heptanedioïque
SMILES OC(=O)CCCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pimelic acid
Point de fusion 102°C to 106°C
Densité 1.329
Point d’ébullition 212°C (10 mmHg)
Formule linéaire HO2C(CH2)5CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 1210024
Merck Index 14,7431
Informations sur la solubilité Soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.