Learn More
Pimobendan 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30320559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320559 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320559 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA16208800AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pimobendan
CAS 74150-27-9
Noms d’analytes ou de composants Pimobendan
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H18 N4 O2
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme (5RS)-6-[2-(4-Methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-5-yl]-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one, 3(2H)-Pyridazinone, 4,5-dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-5-methyl-, 3(2H)-Pyridazinone, 4,5-dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-5-yl, 3(2H)-Pyridazinone, 4,5-dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-5-yl]-5-methyl- (9CI), 4,5-Dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-5-methyl-3(2H)-pyridazinone, Acardi, Pimobendan, Racemic pimobendan, UD-CG 115, UD-CG 115BS, Vetmedin, dl-Pimobendan
Formule InChI InChI=1S/C19H18N4O2/c1-11-9-17(24)22-23-18(11)13-5-8-15-16(10-13)21-19(20-15)12-3-6-14(25-2)7-4-12/h3-8,10-11H,9H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,24)
SMILES COc1ccc(cc1)c2nc3cc(ccc3[nH]2)C4=NNC(=O)CC4C
Nom IUPAC 3-[2-(4-méthoxyphényl)-1H-benzimidazol-5-yl]-4-méthyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 334.37
Quantité 1 mL
Poids de la formule 334,143 g/mol