Learn More
Pimobendan, Mikromol™
Code produit 17901706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17901706 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17901706 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1253.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Pimobendan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pimobendan
CAS 74150-27-9
Noms d’analytes ou de composants Pimobendan
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H18 N4 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme (5RS)-6-[2-(4-Methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-5-yl]-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one, 3(2H)-Pyridazinone, 4,5-dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-5-methyl-, 3(2H)-Pyridazinone, 4,5-dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-5-yl, 3(2H)-Pyridazinone, 4,5-dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-5-yl]-5-methyl- (9CI), 4,5-Dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-5-methyl-3(2H)-pyridazinone, Acardi, Pimobendan, Racemic pimobendan, UD-CG 115, UD-CG 115BS, Vetmedin, dl-Pimobendan
Formule InChI InChI=1S/C19H18N4O2/c1-11-9-17(24)22-23-18(11)13-5-8-15-16(10-13)21-19(20-15)12-3-6-14(25-2)7-4-12/h3-8,10-11H,9H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,24)
SMILES COc1ccc(cc1)c2nc3cc(ccc3[nH]2)C4=NNC(=O)CC4C
Nom IUPAC 3-[2-(4-méthoxyphényl)-1H-benzimidazol-5-yl]-4-méthyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 334.37
Quantité 250 mg
Poids de la formule 334,143 g/mol