Learn More
Pimobendan, Thermo Scientific™
Code produit 17382481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17382481 250 mg 250mg
17372481 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17382481 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 468572500
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 74150-27-9
Formule moléculaire C19H18N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 334.38
Numéro MDL 00761648
Clé InChI GLBJJMFZWDBELO-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC 6-[2-(4-méthoxyphényl)-1H-1,3-benzodiazol-6-yl]-5-méthyl-2,3,4,5-tétrahydropyridazine-3-one
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=NC2=CC=C(C=C2N1)C1=NNC(=O)CC1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Pimobendan
Conditionnement Flacon en verre
Certificat d’analyse Available
Concentration or Composition Notes Titration avec HClO4
Forme physique Poudre
Concentration 97.5% to 102.5%
Numéro UN 2811
Couleur Blanc à jaune clair
Merck Index 7516
Quantité 250 mg
Poids de la formule 334.37