Learn More
Novus Biologicals™ Pinacidil Monohydrate K+ channel activator
Code produit. 18227984 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 18227984
Marque: Novus Biologicals™ NBP26275610MG
K+ channel activator
PubChem ID: 55329
Application Notes: May be dissolved in DMSO (25 mg/mL, warm); or ethanol (25 mg/mL, warm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 85371-64-8
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formule moléculaire C13H19N5· H2O
Pureté >98% (HPLC); NMR (conforms)
Quantité 10 mg
Source Synthetic
Cible Pinacidil Monohydrate K+ channel activator
Forme Poudre