Learn More
Pinacolone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Pinacolone is a precursor to triazolylpinacolone, triadimefon, paclobutrazol, uniconazole and metribuzin. Furthermore, it acts as an intermediate for biologically active products such as antibacterial, antifungal, antiviral and antituberculous products. It is an important ketone in organic chemistry and participates in condensation, hydrogenation and reductive amination reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La pinacolone est un précurseur de la triazolylpinacolone, du triadiméfon, du paclobutrazol, de l’uniconazole et de la métribuzine. De plus, il agit comme intermédiaire pour les produits biologiquement actifs tels que les produits antibactériens, antifongiques, antiviraux et antituberculeux. Il s’agit d’une cétone importante en chimie organique qui participe aux réactions de condensation, d’hydrogénation et d’amination réductrice.
Solubilité
Miscible dans l’eau, le chloroforme, l’éthanol, l’éther, l’acétone et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pinacolone |
| Point de fusion | °C to 53°C |
| Densité | 0.803 g/mL |
| Point d’ébullition | 105°C to 106°C |
| Point d’éclair | 5°C (41°F) |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Formule linéaire | (CH3)3CC(O)CH3 |
| Indice de réfraction | 1.397 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN1224 |
| Show More |
Safety and Handling
- Pinacolone
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Pinacolone