Learn More
Pinaverium bromide, MedChemExpress
Code produit. 16480807
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Code produit. 16480807
Marque: Medchem Express HY111613
MedChemExpress Pinaverium bromide is an L-type calcium channel blocker with selectivity for the gastrointestinal tract, effectively relieves pain, diarrhea and intestinal discomfort, provides good therapeutic efficacies without significant adverse effects on Irritable bowel syndrome (IBS) patients.
Pinaverium bromide is an L-type calcium channel blocker with selectivity for the gastrointestinal tract, effectively relieves pain, diarrhea and intestinal discomfort, provides good therapeutic efficacies without significant adverse effects on Irritable bowel syndrome (IBS) patients.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pinaverium bromide
CAS 53251-94-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H41Br2NO4
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (84.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1(C)C2CCC(CCOCC[N+]3(CC4=CC(OC)=C(OC)C=C4Br)CCOCC3)C1C2.[Br-]
Poids moléculaire (g/mol) 591.42
Poids de la formule 591.42
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.