Learn More
α-Pinene 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit. 30324034
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Code produit. 30324034
Marque: Dr. Ehrenstorfer DREGA09010041IP
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-alpha-Pinene
CAS 80-56-8
Noms d’analytes ou de composants DL-alpha-Pinene
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H16
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2-Pinene (8CI), (±)-2-Pinene, (±)-α-Pinene, 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, Acintene A, Leavo 95, NSC 7727, PC 500, PC 500 (terpene), Sylvapine A, alpha-Pinene, α-Pinene, alpha-Pinene
Formule InChI InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3
SMILES CC1=CCC2CC1C2(C)C
Nom IUPAC 4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene
Solvent or Matrix Isopropanol
Poids moléculaire (g/mol) 136.23
Quantité 1 mL
Poids de la formule 136.1252 g/mol