Learn More
OHAUS™ Balance de précision Pioneer™
Code produit. 17951292 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Modèle:
PX12001
PX12001/E
Étalonnage:
Externe
Interne
Conditionnement:
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17951292
Marque: OHAUS™ 30868072
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une balance de précision abordable Pioneer™ pour obtenir des résultats fiables.
  • The PX offers high accuracy and repeatability for essential weighing applications in laboratory, industrial and educational settings at an economical pricepoint.
  • Featuring a cast metal lower housing, sub-pan and stainless steel weighing pan, the PX is durably constructed for versatile, long-term use.
  • Pioneer features a second line display for additional information or guidance, user-selectable environmental filters and brightness settings, and USB connectivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Métrologie : OIML R76, EN 45501 (Classe I, nmax 320000 ; Classe II, nmax 52000), Sécurité du produit : EN 61010-1, IEC 61010-1, compatibilité électromagnétique : IEC 61326-1, EN 61326-1 (émissions de classe B, exigences industrielles en matière d’immunité) Conformité BPL/BPF
Type de connexion RS232, USB
Capacité 12 kg
Type d’affichage LCD rétro-éclairé 2 lignes
Précision affichage 0.1 g
À utiliser avec (application) Pesée de base, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée d’animaux, détermination de la densité, formule
Comprend Couvercle de protection
Linéarité 0.2 g
Matériau Acier inoxydable
Poids min. de l’échantillon 160.0 g
Modèle PX12001
Forme du bac Rectangulaire
Reproductibilité 0.1 g
Temps de stabilisation 1,0 s
Type Balance de précision
Dimensions (L x l x H) 321 x 209 x 101 mm
Longueur (impériale) 12,6 in
Longueur (métrique) 321.0 mm
Longueur (métrique) du bac 248.0 mm
Largeur (impériale) 8,2 in
Largeur (métrique) 209.0 mm
Largeur (métrique) du bac 193.0 mm
Hauteur (impériale) 4 in
Hauteur (métrique) 101.0 mm
Poids (impériale) 7.7 lb.
Poids (métrique) 3.5 kg
Alimentation électrique Puissance d’entrée : 100/240 V, ~ 200 MA, 50 à 60 Hz, 12 à 18 VA, Puissance de sortie : 12 VDC, 0,5 A
Ampérage AC Adapter Input: 0.3 A, AC Adapter Output: 0.84 A
Legal for Trade Non
Étalonnage Interne