Learn More
OHAUS™ Balance de précision Pioneer™
Code produit. p-7217313 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
620 g
6200 g
Précision affichage:
0,001 g
0,01 g
Modèle:
PX6202
PX6202/E
PX623
PX623/E
Conditionnement:
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17278770
Marque: OHAUS™ 30619385
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une balance abordable pour obtenir des résultats fiables
  • Offre une précision et une répétabilité élevées à un prix abordable pour les applications de pesée essentielles en laboratoire, dans le domaine industriel et dans le cadre éducatif
  • Boîtier inférieur en fonte, sous-bac et plateau de pesée en acier inoxydable
    • Structure durable pour une utilisation polyvalente et à long terme
  • Affichage à deux lignes pour des informations/conseils supplémentaires et une connectivité USB/RS232 pour une communication aisée
    • Les modèles pare-vent sont dotés d’une barre d’élimination statique (ESR) pour une mise à la terre pratique
Caractéristiques principales :
  • Filtres environnementaux sélectionnables par l’utilisateur et paramètres de luminosité
  • Tare automatique
  • Atténuation automatique
  • Points d’étalonnage de plage sélectionnables par l’utilisateur
  • Verrouillage logiciel et menu de réinitialisation
  • Paramètres de communication et options d’impression des données sélectionnables par l’utilisateur
  • ID de projet et d’utilisateur définissables par l’utilisateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion Dispositif RS232 et USB (inclus), sortie de données BPL/BPF avec horloge en temps réel
Capacité 6200 g
Type d’affichage Écran LCD rétroéclairé
Précision affichage 0,01 g
À utiliser avec (application) Pesée de base, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée d'animaux, détermination de la densité
Linéarité 0,02 g
Matériau Base métallique, boîtier supérieur en plastique, bac amovible en acier inoxydable, pare-vent en verre
Modèle PX6202
Reproductibilité 0,01 g
Temps de stabilisation 1 sec
Plage de températures (impériale) 50 à 86 °F, fonctionnement garanti entre 41 et 104 °F
Plage de températures (métrique) 10 à 30 °C, opérabilité garantie entre 5 et 40 °C
Type Balances analytiques et de précision
Modes de pesée Gramme, kilogramme, once, livre, carat, pennyweight, once troy, grain, newton, tael de Hong Kong, tael de Singapour, tael de Taïwan, mommé, tical, mesghal, tola, baht, personnalisé
Dimensions (L x l x H) 321 x 209 x 98 mm
Longueur (métrique) 321 mm
Largeur (métrique) 209 mm
Hauteur (métrique) 98 mm
Diamètre (métrique) du bac externe 180 mm
Poids (impériale) 7,7 lb
Poids (métrique) 3,5 kg