Learn More
Ohaus™ Balance de précision Pioneertrade; PX 4201M
Code produit. 15855347 Tous les produits Ohaus Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Capacité : 4200 g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15855347
missing translation for 'mfr': Ohaus™ 30430024
This item is not returnable. View return policy
La balance Pioneer PX associe des fonctionnalités de pesée essentielles à des performances compétitives, offrant une grande précision et une reproductibilité élevée pour les applications en laboratoire, dans le domaine industriel et dans le cadre éducatif.
ulliPerformances compétitives à un prix économique : la balance PX offre une précision et une reproductibilité élevées à un prix abordable pour les applications de pesée essentielles en laboratoire, dans le domaine industriel et dans le cadre éducatif./liliConçue pour durer : la balance PX est dotée d’un boîtier inférieur en métal coulé, d’un sous-plateau et d’un plateau de pesée en acier inox. Elle est construite pour être résistante et est idéale pour une utilisation polyvalente à long terme./liliConçue pour un fonctionnement simple et intelligent : la balance PX propose une seconde ligne d’affichage pour des informations ou des conseils supplémentaires, une barre antistatique amovible pour une mise à la terre pratique (modèles avec pare-vent) et des connexions USB et RS232 pour une communication aisée. /li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Étalonnage InCal&trade ; - Semi automatique
Certifications/Conformité CE
Type de connexion RS232 ET USB
Description Balance électronique, PX4201M
Capacité 4200 g
Type d’affichage LCD rétro-éclairé
Précision affichage 0,100000 g
Langues Anglais (US), Français, Allemand, Italien, Espagnol (MX)
Linéarité 0,200000 g
Matériau Plastique ABS, Métal moulé, Acier inoxydable, Verre
Modèle PX4201M Approuvé
Reproductibilité 0,100000 g
Temps de stabilisation 1,000 s
Modes de pesée Pesée de base, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée d'animaux, détermination de la densité.
Dimensions (P x L x H) 321 x 209 x 98 mm
Dimensions (L x l x H) 321,00 x 209,00 x 98,000 mm
Longueur (métrique) 321,00 mm
Largeur (métrique) 209,00 mm
Hauteur (métrique) 98,000 mm
Profondeur (métrique) 321,00 mm
Diamètre (métrique) du bac externe 180 mm
Poids (métrique) 3,5 kg
Poids (métrique) à l’expédition 5 kg
Alimentation électrique 100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA