Learn More
OHAUS™ Balance semi-micro Pioneer™
Code produit. p-7162289 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Modèle:
PX125D
PX125DM
PX225D
PX225DM
PX85
PX85M
Conditionnement:
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15988606
Marque: OHAUS™ 30485340
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance semi-micro PX5 OHAUS™ Pioneer™ offre une précision et une répétabilité élevées dans les applications de laboratoire, industrielles et éducatives. La balance PX5 est abordable, conçue de manière intuitive avec une seconde ligne d’affichage pour des informations supplémentaires et des connexions USB et RS232 pour une communication aisée.
  • La balance PX5 offre une précision et une répétabilité élevées à un prix abordable pour les applications de pesée essentielles en laboratoire, dans le domaine industriel et dans le cadre éducatif.
  • Dotée d’un boîtier inférieur en métal coulé, d’un sous-plateau et d’un plateau de pesée en acier inox, la balance PX5 est construite pour être résistante et est idéale pour une utilisation polyvalente à long terme.
  • La balance PX5 propose une seconde ligne d’affichage pour des informations ou des conseils supplémentaires, une barre antistatique amovible pour une mise à la terre pratique et des connexions USB et RS232 pour une communication aisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage InCal&trade ; - Semi automatique
Type de connexion RS232 et dispositif USB (inclus) ; sortie de données BPL/BPF avec horloge en temps réel (sauf version US)
Capacité 82,00 g
Type d’affichage LCD rétroéclairé, affichage de la deuxième ligne pour des informations ou des conseils supplémentaires (matrice de points)
Précision affichage 0,010000 mg
Langues Anglais (US), français, allemand, italien, espagnol (MX), polonais, espagnol
Linéarité 0,000100 g
Modèle PX85
Reproductibilité 0,020000 mg
Temps de stabilisation 10,000 s
Charge de test 50 g, OIML E2 ou ASTM CL 1
Modes de pesée Carat, Custom, Grain, Gram, Hong Kong Tael, Kilogramme, Mesghal, Milligramme, Momme, Newton, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight, Pound, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola
Dimensions (L x l x H) 321 x 209 x 309 mm
Poids (métrique) 5,000 kg