Learn More
Thermo Scientific™ PIP2 : substrat de kinase lipide PS
Code produit. 10627805
Click to view available options
Quantité:
400 nmol
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10627805
Marque: Thermo Scientific™ PV5100
Specifically optimized for use with the Class I PI3 kinases (PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD, and PIK3CG), this substrate consists of lipid vesicles of a 1:19 molar ratio of phosphoinositol-4,5-bisphosphate (PIP2) with phosphotidylserine (PS).
Specifically optimized for use with the Class I PI3 kinases (PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD, and PIK3CG), this substrate consists of lipid vesicles of a 1:19 molar ratio of phosphoinositol-4,5-bisphosphate (PIP2) with phosphotidylserine (PS).
For use with the Adapta™ Universal Kinase Assay (Cat. No. PV5099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Entrée du dosage Accumulation biochimique d’ADP
Quantité de chromagènes 400 nmol
Contenu et stockage Substrat de kinase lipidique PIP2:PS dans 50 mM de HEPES, pH de 7,5, 3 mM de MgCl2 et 1 mM d’EGTA. Conservation à -20°C.
Méthode de détection Fluorescent
À utiliser avec (application) Pharmaceutique et biopharmaceutique, dosages et analyses protéiques, identification et validation des cibles et des dérivations, kinases PI3 de classe I (PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD et PIK3CG), dosages universels de kinases Adapta™ (PV5099), découverte et développement de médicaments, biologie des kinases, dosages biochimiques de kinases, dosages universels de kinases Adapta™, dosages d’activité enzymatique et protéique, dosages et analyses protéiques, activité des kinases
Quantité 400 nmol
Substrat Vésicules lipidiques de phosphoinositol-4,5-bisphosphate (PIP2) avec phosphotidylsérine (PS)
Substrate Properties Substrat à base de lipides
Type de substrat Substrat de kinase
Target Enzyme Kinases lipidiques
Identification génétique (Entrez) 5290, 5294
Description de l’article PIP2:PS Lipid Kinase Substrate, 400 nmol, se compose de vésicules lipidiques d’un rapport molaire 1:19 de phosphoinositol-4,5-bisphosphate (PIP2) avec phosphatidylsérine (PS)
Type de produit PIP2 : substrat de kinase lipide PS
Conditions d’expédition Glace carbonique
Conditions de stockage – 20°C
Entrée cible PIK3CG, PIK3CD/PIK3R1, PIK3CA/PIK3R1
Kinases validées PIK3CA, PIK3CG, PIK3CB, PIK3CD