Learn More
Pipamazine, LoGiCal
Code produit 30459267
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459267 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459267 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1603.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pipamazine
CAS 84-04-8
Noms d’analytes ou de composants Pipamazine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H24 Cl N3 O S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-Piperidinecarboxamide, 1-[3-(2-chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-Isonipecotamide, 1-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]- (6CI,7CI,8CI), 1-[3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)propyl]isonipecotamide, 10-[3-(4-Carbamoylpiperidino)propyl]-2-chlorophenothiazine, Mornidine, Nausidol, Nometine, Pipamazine, RP 9153, SC 9387
Formule InChI InChI=1S/C21H24ClN3OS/c22-16-6-7-20-18(14-16)25(17-4-1-2-5-19(17)27-20)11-3-10-24-12-8-15(9-13-24)21(23)26/h1-2,4-7,14-15H,3,8-13H2,(H2,23,26)
Type de solution Neat
SMILES NC(=O)C1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
Nom IUPAC 1-[3-(2-chlorophénothiazin-10-yl)propyl]pipéridine-4-carboxamide
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 401.95
Quantité 5 mg
Poids de la formule 401.1329 g/mol