Learn More
Brady™ Rouleau à bande de tuyau
Click to view available options
Dimensions (LxW):
33 m x 25 mm
33 m x 100 mm
33 m x 50 mm
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
1 rouleau
Description
- Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conformité environnementale RoHS, directive UE 2002/95/CE, homologation CSA, certifié UL, |
| Description | Rouleau à bande de tuyau |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Noir |
| Finition | Satin |
| Format | Tape |
| Matériau | Polyester |
| Type de produit | Marqueur pour tuyaux |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour les marqueurs pour tuyaux et les panneaux de sécurité |
| Nb par paquet | 1 Roll |
| Afficher plus |