Learn More
SymLine™ Pièces de raccordement de tuyau
Click to view available options
Taille du bouchon:
2 x 32 mm (f), 1 GL25 (m)
32 mm (f)
32 mm (f) vers 32 mm (m)
32 mm (f) à GL 25 (m)
3 x 32 mm (f)
3 x GL25 (m)
Comprend:
Bague d’étanchéité PTFE-EL et écrou moleté
Manifold avec 2 trous de fixation
Rallonge de tuyau
Conception:
Collecteur
Coude
Coudé
Courbe
Pièce en T
Structuré
Longueur (métrique):
68,25 mm
75,5 mm
90 mm
118 mm
150 mm
500 mm
600 mm
1 200 mm
Conditionnement:
1 feuille
1 pièce
Description
- Large gamme de connecteurs, branches et collecteurs permettant de connecter le système de tuyaux avec précision dans les conditions de votre laboratoire
Spécification
Spécification
| Taille du bouchon | 32 mm (f) |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Conception | Structuré |
| Longueur (métrique) | 600 mm |
| Comprend | Rallonge de tuyau |
| Matériau de revêtement | HDPE-EC |
| À utiliser avec (application) | Connecting Pipes with 32 mm OD |
| À utiliser avec (équipement) | Tube System with SymLine™ FlexTube and FlexTubePro, Connectors, Distributors and Shut-off |
| Diamètre (métrique) interne | 32 mm |
| Type de produit | Connection for Pipe System |