Learn More
Ester isopropylique de l'acide pipémidique, Mikromol™
Code produit 30052573
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052573 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052573 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0401.030025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
ester isopropylique de l'acide pipémidique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pipemidic Acid Isopropyl Ester
CAS 2724726-52-5
Noms d’analytes ou de composants Pipemidic Acid Isopropyl Ester
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H23 N5 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Pipemidic Acid Isopropyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C17H23N5O3/c1-4-21-10-13(16(24)25-11(2)3)14(23)12-9-19-17(20-15(12)21)22-7-5-18-6-8-22/h9-11,18H,4-8H2,1-3H3
SMILES CCN1C=C(C(=O)OC(C)C)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCNCC3
Nom IUPAC propan-2-yl 8-éthyl-5-oxo-2-pipérizine-1-ylpyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 345.4
Quantité 25 mg
Poids de la formule 345.1801 g/mol