Learn More
Invitrogen™ PiPer™ Pyrophosphate or Phosphate Assay Kit
Description
PiPer Pyrophosphate and Phosphate Assay Kit provides an ultrasensitive assay to detect the fluorescent product resorufin. These kits can be used to detect inorganic pyrophosphate (PPi) or phosphate (Pi) in a variety of samples or can monitor the kinetics of their release by a variety of enzymes, including DNA/RNA polymerases, adenylate cyclase, S-acetyl coenzyme A synthetase, ATPases, GTPases, 5′-nucleotidase, protein phosphatases, acid/alkaline phosphatases and phosphorylase kinase. As resorufin has a strong absorption, this assay can be performed either fluorometrically or colorimetrically.
Le kit de dosage de phosphate PiPer constitue une méthode fluorimétrique ultrasensible pour détecter aussi peu que 0,2 μM de Pi dans les systèmes enzymatiques purifiés avec un volume de dosage de 100 μl.
Détection d’anions, dosages de toxicologie biochimique, analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, dosages de toxicologie cellulaire, développement et recherche pharmaceutique, dosages d’activité enzymatique et protéique, criblage à haut contenu (HCS), homéostase et signalisation ionique, activité phosphatasique, essais d’activité phosphatasique, biologie de phosphatase, protéines, expression, isolement et analyse, identification et validation des cibles et des dérivations, dosages ADME / Tox basés sur la cible
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Colorimétrique, fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Dosage du phosphate |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre, Lecteur de microplaques |
| Type de produit | Dosage du phosphate |
| Type de colorant | Amplex™ Red |
| Format | Plaque 96 puits |
| Gamme de produits | PiPer |
| Quantité | 1000 analyses |
| Afficher plus |