Learn More
Pipérazine-2,5-dione (anhydride de glycine), Mikromol™
Code produit 17959284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17959284 25 mg 25mg
17917554 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17959284 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0314.040025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Pipérazine-2,5-dione (anhydride de glycine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine Anhydride (2,5-Piperazinedione)
CAS 106-57-0
Noms d’analytes ou de composants Glycine Anhydride (2,5-Piperazinedione)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H6 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2,5-Piperazinedione, 2,5-Diketopiperazine, 2,5-Dioxopiperazine, Cyclo(Gly-Gly), Cyclo(glycylglycyl), Cyclodiglycine, Cycloglycylglycine, Diglycolyl diamide, Diketopiperazine, Glycine cyclic dimer, Glycine, N-glycyl-, cyclic peptide, Glycine, bimol. cyclic peptide, Glycylglycine lactam, NSC 26345, alpha,gamma-Diacipiperazine, Glycine Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
SMILES O=C1CNC(=O)CN1
Nom IUPAC pipérirazine-2,5-dione
Poids moléculaire (g/mol) 114.1
Quantité 25 mg
Poids de la formule 114,0429 g/mol