Learn More
Pipérazine, 99 %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10605572 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
100g
10kg
2.50kg
Code produit. 10605572
Marque: Thermo Scientific Acros 131295000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 110-85-0 | C4H10N2 | 86.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-85-0
Formule moléculaire C4H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 86.14
Numéro MDL MFCD00005953
Clé InChI GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersol
CID PubChem 4837
ChEBI CHEBI:28568
Nom IUPAC piperazine
SMILES C1CNCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperazine
Note relative au nom anhydrous, 99%
Point de fusion 107.0°C to 111.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 146.0°C to 148.0°C
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 23,4
Fieser 04,392
Merck Index 15,7576
Informations sur la solubilité Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol and glycols, soluble in alcohol, practically insoluble in diethyl ether
Poids de la formule 86.14
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Flocons cristallins