Learn More
hexahydrate de pipérazine, Mikromol™
Description
hexahydrate de pipérazine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Piperazine Hexahydrate |
| CAS | 142-63-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Piperazine Hexahydrate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C4 H10 N2 . 6 H2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Trimetazidine Dihydrochloride Imp. G (EP), Trimetazidine Imp. G (EP), Piperazine Hexahydrate, Trimetazidine Dihydrochloride Imp. G (EP) as Hexahydrate, Trimetazidine Dihydrochloride Impurity G as Hexahydrate, Trimetazidine Impurity G as Hexahydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H10N2.6H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;;;;/h5-6H,1-4H2;6*1H2 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.C1CNCCN1 |
| Nom IUPAC | pipérazine ;hexahydraté |
| Afficher plus |