Learn More
Pipérine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11415613
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11415613
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13510.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 94-62-2 | C17H19NO3 | 285.34 g/mol
Piperine is used in increasing the bioavailability of some drugs and nutrients, it is used as medicine for Malaria and cholera, Stomach upset, Cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La pipérine est utilisée dans l’augmentation de la biodisponibilité de certains médicaments et nutriments, elle sert de médicament contre le paludisme et le choléra, les douleurs gastriques, le cancer.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,04 g/L).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-62-2
Formule moléculaire C17H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 285.34
Numéro MDL MFCD00005839
Clé InChI MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Synonyme piperine, 1-piperoylpiperidine, piperin, bioperine, piperoylpiperidine, e,e-1-piperoylpiperidine, n-e,e-piperoyl piperidine, piperidine, 1-piperoyl-, e,e, unii-u71xl721qk, fema no. 2909
CID PubChem 638024
ChEBI CHEBI:28821
Nom IUPAC (2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-pipéridine-1-ylpenta-2,4-dièn-1-one
SMILES O=C(\C=C\C=C\C1=CC=C2OCOC2=C1)N1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperine
Point de fusion 128°C to 133°C
Quantité 25 g
Beilstein 90741
Merck Index 14,7472
Informations sur la solubilité Soluble in water(0.04g/L).
Poids de la formule 285.34
Pourcentage de pureté 98%