Learn More
Alfa Aesar™ Isobutyrate de pipéronyle, 99 %
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Piperonyl isobutyrate |
| Densité | 1.154 |
| Point d’ébullition | 91°C to 92°C (0.005 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Formule moléculaire | C12H9ClN2O4S |
| Indice de réfraction | 1.512 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | n-2-chlorophenyl-3-nitrobenzenesulfonamide, 2'-chloro-3-nitrobenzenesulfonanilide, cambridge id 5138232, 2-chlorophenyl 3-nitrophenyl sulfonyl amine, n-2-chlorophenyl-3-nitrobenzene-1-sulfonamide, n-2-chlorophenyl-3-nitrobenzenesulfonamide # |
| Clé InChI | LQIWGYRYMZKQQL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=CC(=C2)[N+](=O)[O-])Cl |
| Afficher plus |