Learn More
PIPES, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11433107 25 g 25g
11443107 100 g 100g
11453107 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16090.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
PIPES is commonly used as a buffering agent in biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le PIPES est couramment utilisé comme agent tampon en biochimie.
Solubilité
Il est soluble dans une solution d’hydroxyde de sodium 1M. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5625-37-6
Formule moléculaire C8H18N2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 302.36
Numéro MDL MFCD00006159
Clé InChI IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pipes, 1,4-piperazinediethanesulfonic acid, piperazine-n,n'-bis 2-ethanesulfonic acid, 2,2'-piperazine-1,4-diyl diethanesulfonic acid, 1,4-piperazinebis ethanesulfonic acid, unii-g502h79v6l, 2-4-2-sulfoethyl piperazin-1-yl ethanesulfonic acid, piperazine-1,4-bis 2-ethanesulfonic acid, 1,4-piperazine-diethanesulfonic acid, 2,2'-piperazine-1,4-diyl bis ethanesulphonic acid
CID PubChem 79723
ChEBI CHEBI:44933
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-sulfoéthyl)pipérazin-1-yl]éthanesulfonique
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau PIPES
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 817713
Merck Index 147479
Informations sur la solubilité Soluble in 1M sodium hydroxide solution. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 302.37
Pourcentage de pureté 98%