Learn More
Melford PIPES, sel disodique
Code produit 30018705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018705 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30018705 Fournisseur Melford Code fournisseur P40180100.0
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
pKa (25 °C) : 6,8 La plage de pH de travail en solution aqueuse est de 6,5 à 7,5.
Specifications
Nom chimique ou matériau PIPES, Disodium Salt
CAS 76836-02-7
Quantité 100 g
Formule moléculaire C8H16N2Na2O6S2