Description
- Les PIPES sont fréquemment utilisés comme agent tampon en biochimie.
- Il s’agit d’un tampon d’acide éthanesulfonique développé par Good et al. dans les années 1960.
- Les PIPES ont un pKa proche du pH physiologique qui le rend utile dans le travail de culture cellulaire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | PIPES |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 100 g |
| Type de solution | Tampon |
| Plage de pourcentage du dosage | 1.001 |
| SMILES | C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)[O-].C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+] |
| Nom IUPAC | trisodium ;2-[4-(2-sulfoéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonate ;2-[4-(2-sulfonatoéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 670.665 |
| Afficher plus |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.