Learn More
PIPES, sel de carboxyméthylcellulose sodique, Fisher BioReagents
Code produit 10488723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10488723 100 g Flacon poly 100g
10498723 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10488723 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP304100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Agent de tampon couramment utilisé
Ce tampon biologique a une plage de pH utilisable de 6,1 à 7,5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100037-69-2
Formule moléculaire C16H33N4Na3O12S4
Poids moléculaire (g/mol) 670.665
Clé InChI FPDACHMSOMILQI-UHFFFAOYSA-K
Synonyme 1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid sesquisodium salt, Piperazine-1, 4-bis(2-ethanesulfonic acid) sesquisodium salt
CID PubChem 3086462
Nom IUPAC trisodium ; 2-[4-(2-sulfoéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonate ;2-[4-(2-sulfonatoéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonate
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)[O-].C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau PIPES, Sesquisodium Salt
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
pH 6.5 to 7.1
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 100 g
DNase Sans DNase
Notes de qualité de la pureté DNase- and RNase-Free
Plage de pourcentage du dosage ≥95 %
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon poly
Protéase Protease free
Poids de la formule 670.68
Pourcentage de pureté ≥95%
Qualité Biologie moléculaire