Learn More
Melford PIPES Sel de sodium
Code produit 30018699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018699 100 g 100g
30018702 5 kg 5kg
30018700 1 kg 1kg
30018701 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30018699 Fournisseur Melford Code fournisseur P40150100.0
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
pKa (25 °C) : 6,8
La plage de pH optimale en solution aqueuse est de 6,5 à 7,5.
Spécification
Nom chimique ou matériau PIPES, Sodium Salt
CAS 10010-67-0
Quantité 100 g
Formule moléculaire C8H17N2NaO6S2