Learn More
Melford PIPES Sel de sodium
Description
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
pKa (25 °C) : 6,8
La plage de pH optimale en solution aqueuse est de 6,5 à 7,5.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | PIPES, Sodium Salt |
| CAS | 10010-67-0 |
| Quantité | 5 kg |
| Formule moléculaire | C8H17N2NaO6S2 |