Learn More
Falcon™ Contrôleurs de pipettes
Tous les produits Corning Produits
Description
Includes
- Deux filtres hydrophobes en polytétrafluoroéthylène (PTFE) de 0,2 μm
- Deux filtres hydrophobes en polytétrafluoroéthylène (PTFE) de 0,45 μm
- Trois batteries
- Alimentation universelle
Le contrôleur de pipettes léger, ergonomique et motorisé
Conçu pour une utilisation avec du verre et du plastique sérologique pipettes de 0,5 à 100 ml de gammes de volumes.
Les commutateurs idéalement placés changent rapidement les modes de fonctionnement et les vitesses pour traiter différents volumes de liquide et viscosités. La vitesse d’aspiration et de distribution est contrôlée par les gâchettes à doigt. Quand les batteries sont complètement chargées, elles assurent jusqu’à 8 heures d’ utilisation continue. Le grand écran LCD indique clairement l’état de la batterie, le mode de pipetage et la vitesse.
Le contrôleur de pipettes Falcon est fourni avec :
- Support de chargement à deux positions
- Chargeur de batterie universel,
- Trois batteries
- Deux hydrophobes de 0,2 μm et deux de 0,45 μm
Filtres en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Des filtres supplémentaires sont disponibles en standard accessoires. Les filtres, le support de pipette et l’embout nasal sont autoclavables.
Caractéristiques
- Conception ergonomique pour un confort exceptionnel
- Affichage LCD pour la visualisation en continu de la vitesse, des modes et de l’état des batteries
- Accès facile au compartiment de batteries
- Entretien facile
Spécification
Spécification
| Porosité | 0.2 μm and 0.45 μm |
| Type | Contrôleur de pipette, version pour États-Unis |
| Volume (métrique) | 0.5 to 100 mL |
| Type de filtre | PTFE |
| Comprend | Support de chargement à deux positions, trois piles et une alimentation universelle |