Learn More
BRAND™ Cônes de pipette, 2 à 200 μl : à rétention standard
Code produit. p-4709729 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Conditionnement:
Conditionnées en vrac dans un sachet de  10 000 pièces
Conditionnées en vrac dans un sachet de  1 000 pièces
Recharge de pointes ; 10 recharges de 96 pointes
Tip-Stack, 10 x 96 pointes
TipBox : 5 boîtes, 96 chacune
Conditionnement:
1000 pièces
480 pièces
960 pièces
Code produit. 15154887
Marque: BRAND™ 732008
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabrication avec du polypropylène de haute pureté sans oléamide et diHEMDA. Pointes de pipettes, de 2 à 200 μl : Résolution standard à paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes. Marques graduées à 20 et 100 μl pour une évaluation rapide du volume.
  • En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
  • Non stériles
  • L’ensemble des emballages non ouverts sont exempts d’ADN, de RNase, d’ATP et d’endotoxines
  • Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
  • Graduations à 20 et 100 μl pour un contrôle rapide du volume
  • En vrac ou sous forme de racks empilables écologiques et pratiques
  • Les pointes en vrac sont de couleur jaune
  • Les pointes en rack sont incolores et placés dans un plateau pour pointes de couleur jaune
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 2 à 200 μl
Filtré Non-filtered
Stérilité Non stérile
Couleur Jaune
Autoclavable Autoclavable
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
Format En vrac
Type de pointe Universal
Conditionnement Conditionnées en vrac dans un sachet de  1 000 pièces
Type de produit Pointe
Code couleur Jaune
Jetable Limited-use
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduée Oui
Matériau Polypropylène
Graduations 20, 100 μl