Learn More
ratiolab™ Pipet Tips
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Transparent
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,5 à 20 μl
1 à 200 μl
1 à 250 μl
100 à 1 000 μl
100 à 1 200 μl
500 à 2 500 μl
Conditionnement:
Multiportoirs
Sachet
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
600 pièces
960 pièces
Description
- Guaranteed dust-free due to special ionization treatment
- High transparency due to high quality surfaces
- Minimal residual wetting due to the controlled quality of raw materials
- High volume accuracy due to precise tip orifice
- Together with specially developed Multirack, these make pipetting much simpler and safer in the most sensitive applications
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,5 à 20 μl |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Conditionnement | Multiportoirs |
| Quantité | 10 x 96 Tips/Pk. |
| Matériau | Polypropylène |